Wichtige Dokumente
773468
Propargyl 2-bromoisobutyrate
>97%
Synonym(e):
Acetylene ATRP initiator, Acetylene BiB, Propyne 2-bromoisobutyrate
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>97%
Form
solid or liquid
bp
188-194 °C
SMILES String
CC(C)(Br)C(=O)OCC#C
InChI
1S/C7H9BrO2/c1-4-5-10-6(9)7(2,3)8/h1H,5H2,2-3H3
InChIKey
XTILOBFYTKJHJZ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
192.9 °F
Flammpunkt (°C)
89.4 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Over the past two decades, the rapid advance of controlled living polymerization (CLP) techniques.