Wichtige Dokumente
768472
4-Bromodibenzofuran
97%
Synonym(e):
4-Bromodibenzo[b,d]furan
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
67-73 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
Brc1cccc2c3ccccc3oc12
InChI
1S/C12H7BrO/c13-10-6-3-5-9-8-4-1-2-7-11(8)14-12(9)10/h1-7H
InChIKey
DYTYBRPMNQQFFL-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)