Wichtige Dokumente
768294
Diisooctyl phthalate-d4
98 atom % D, 96% (CP)
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
96% (CP)
Form
liquid
Massenverschiebung
M+4
InChI
1S/C24H38O4/c1-3-5-7-9-11-15-19-27-23(25)21-17-13-14-18-22(21)24(26)28-20-16-12-10-8-6-4-2/h13-14,17-18H,3-12,15-16,19-20H2,1-2H3/i13D,14D,17D,18D
InChIKey
MQIUGAXCHLFZKX-AMEAAFLOSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
228.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
109 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)