Wichtige Dokumente
767735
9,9′-Spirobifluorene
97%
Synonym(e):
9,9′-Spirobi[9H-fluorene]
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
195-200 °C
SMILES String
c1ccc2c(c1)-c3ccccc3C24c5ccccc5-c6ccccc46
InChI
1S/C25H16/c1-5-13-21-17(9-1)18-10-2-6-14-22(18)25(21)23-15-7-3-11-19(23)20-12-4-8-16-24(20)25/h1-16H
InChIKey
SNFCXVRWFNAHQX-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?