Wichtige Dokumente
76657
Pentaerythrit-tris-[3-(1-aziridinyl)-propionat]
technical, ≥90% (CHN)
Synonym(e):
TAZO, Xama 7
About This Item
Qualität
technical
Assay
≥90% (CHN)
Selbstzündungstemp.
899 °F
Brechungsindex
n20/D 1.496 (lit.)
n20/D 1.496
Dichte
1.158 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
OCC(COC(=O)CCN1CC1)(COC(=O)CCN2CC2)COC(=O)CCN3CC3
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)