Merck
766526
Sigma-Aldrich
3-Allyloxy-1-Boc-azetidine
Synonym(e):
3-Allyloxyazetidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-Butyl 3-allyloxyazetidine-1-carboxylate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H19NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
213.27
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.455
bp
220-245 °C
Dichte
0.996 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
ether
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(C1)OCC=C
InChI
1S/C11H19NO3/c1-5-6-14-9-7-12(8-9)10(13)15-11(2,3)4/h5,9H,1,6-8H2,2-4H3
InChIKey
PZYUTLNRBHWRIR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)