Merck
766062
Sigma-Aldrich
Potassium 1-methyl-1H-pyrazole-5-trifluoroborate
95%
Synonym(e):
Potassium trifluoro(1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)borate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H5BF3KN2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
230-275 °C
SMILES String
[K+].Cn1nccc1[B-](F)(F)F
InChI
1S/C4H5BF3N2.K/c1-10-4(2-3-9-10)5(6,7)8;/h2-3H,1H3;/q-1;+1
InChIKey
UJQYAMWDUIKNDK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)