Wichtige Dokumente
76550
Pentadecansäure-ethylester
≥96.0%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥96.0%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.439
mp (Schmelzpunkt)
12-14 °C
Dichte
0.859 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C17H34O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)19-4-2/h3-16H2,1-2H3
InChIKey
PTEYJUIKYIKULL-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)