Fortfahren mit
49619
cis-2-Dodecensäure
≥95.0% (HPLC)
Synonym(e):
BDSF, Burkholderia cenocepacia diffusible signal factor
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 388.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H22O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.30
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1722818
Assay:
≥95.0% (HPLC)
CHF 388.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCC\C=C/C(O)=O
InChI
1S/C12H22O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h10-11H,2-9H2,1H3,(H,13,14)/b11-10-
InChI key
PAWGRNGPMLVJQH-KHPPLWFESA-N
Biochem/physiol Actions
Burkholderia cenocepacia produces a diffusible fatty acid signal molecule, cis-2-dodecenoic acid (BDSF), that has been implicated in interspecies and interkingdom communication[1].
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
42052SRP6053CYT306
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC), ≥95% (SDS-PAGE)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
pictograms
CorrosionEnvironment
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)