Merck
764361
Sigma-Aldrich
Methyl 5-norbornene-2-carboxylate
mixture of endo and exo, predominantly endo, 95%
Synonym(e):
5-Norbornene-2-carboxylic acid methyl ester, Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H12O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.475
Dichte
1.052 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
COC(=O)C1C[C@@H]2C[C@H]1C=C2
InChI
1S/C9H12O2/c1-11-9(10)8-5-6-2-3-7(8)4-6/h2-3,6-8H,4-5H2,1H3/t6-,7+,8?/m0/s1
InChIKey
RMAZRAQKPTXZNL-KJFJCRTCSA-N
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
156.0 °F
Flammpunkt (°C)
68.9 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)