Merck
762482
Sigma-Aldrich
(S)-N-Boc-1-oxa-4-azaspiro[4.5]decane-3-carboxaldehyde
95%
Synonym(e):
(3S)-3-Formyl-1-oxa-4-azaspiro[4.5]decane-4-carboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester, (S)-Garner′s Aldehyde analog, tert-Butyl (3S)-3-formyl-1-oxa-4-azaspiro[4.5]decane-4-carboxylate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H23NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
269.34
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]22/D -69.0°, c = 1% in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
54-59 °C
Funktionelle Gruppe
aldehyde
ether
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N1[C@@H](COC12CCCCC2)C=O
InChI
1S/C14H23NO4/c1-13(2,3)19-12(17)15-11(9-16)10-18-14(15)7-5-4-6-8-14/h9,11H,4-8,10H2,1-3H3/t11-/m1/s1
InChIKey
ZUQSKYAYHQZQFX-LLVKDONJSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)