Wichtige Dokumente
760250
4H-Thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic acid
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
201-205 °C
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
OC(=O)c1cc2sccc2[nH]1
InChI
1S/C7H5NO2S/c9-7(10)5-3-6-4(8-5)1-2-11-6/h1-3,8H,(H,9,10)
InChIKey
PMHDSACGRKBACK-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)