Merck
759279
Sigma-Aldrich
4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxaldehyde
97%
Synonym(e):
4,6-Dichloro-5-formyl-2-(methylthio)pyrimidine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H4Cl2N2OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
223.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form:
solid
Assay:
97%
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
86-91 °C
SMILES String
CSc1nc(Cl)c(C=O)c(Cl)n1
InChI
1S/C6H4Cl2N2OS/c1-12-6-9-4(7)3(2-11)5(8)10-6/h2H,1H3
InChIKey
MRHGOAKYYORQGQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)