Wichtige Dokumente
757446
2-Methylpyrazine-d6
99 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Isotopenreinheit
99 atom % D
Assay
98% (CP)
bp
135 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-29 °C (lit.)
Dichte
1.095 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
[2H]c1nc([2H])c(nc1[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C5H6N2/c1-5-4-6-2-3-7-5/h2-4H,1H3/i1D3,2D,3D,4D
InChIKey
CAWHJQAVHZEVTJ-RLTMCGQMSA-N
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
122.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
50 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)