Merck
756644
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′- Tetramethyl-1,3-phenylenediamine
97%
Synonym(e):
1,3-Bis(dimethylamino)benzene, N,N,N′,N′-Tetramethyl-m-phenylenediamine, N1,N1,N3,N3-Tetramethylbenzene-1,3-diamine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H16N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.25
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
granular
Brechungsindex
n20/D 1.580
Dichte
0.976 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
CN(C)c1cccc(c1)N(C)C
InChI
1S/C10H16N2/c1-11(2)9-6-5-7-10(8-9)12(3)4/h5-8H,1-4H3
InChIKey
LFZLVJBOEONQHV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)