Merck
75653
Sigma-Aldrich
(1R,5S)-3-Oxabicyclo[3.3.0]oct-6-en-2-on
≥95.0% (GC)
Synonym(e):
(3aS,6aR)-Tetrahydro-1H-cyclopenta[c]furan-2-on
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H8O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
124.14
Beilstein:
4661660
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (GC)
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]20/D 53±2°, c = 0.5% in methanol
Funktionelle Gruppe
ester
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H][C@@]12COC(=O)[C@]1([H])CC=C2
InChI
1S/C7H8O2/c8-7-6-3-1-2-5(6)4-9-7/h1-2,5-6H,3-4H2/t5-,6-/m1/s1
InChIKey
XYRFGFRTVXZAIU-PHDIDXHHSA-N
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Sonstige Hinweise
Chiral building block; e.g. for pheromone synthesis[1]
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
J. Lebreton et al.
Tetrahedron, 53, 145-145 (1997)