Wichtige Dokumente
755311
Methyl 4,6-dichloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H6Cl2N2O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
253.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
50-55 °C
SMILES String
COC(=O)c1c(Cl)nc(SC)nc1Cl
InChI
1S/C7H6Cl2N2O2S/c1-13-6(12)3-4(8)10-7(14-2)11-5(3)9/h1-2H3
InChIKey
XURMLXHLZQXOFN-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)