Wichtige Dokumente
755222
5-Amino-3-ethyl-1H-pyrazole
Synonym(e):
3-Amino-5-ethyl-2H-pyrazole
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.542
Dichte
1.126 g/mL at 25 °C
SMILES String
CCc1cc(N)[nH]n1
InChI
1S/C5H9N3/c1-2-4-3-5(6)8-7-4/h3H,2H2,1H3,(H3,6,7,8)
InChIKey
AXDGPQLEVYSXNL-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)