Wichtige Dokumente
755168
Kohlenstoff-Nanoröhrchen, doppelwandig
<10% Metal Oxide(TGA)
Synonym(e):
DWNT, Doppelwandige Kohlenstoffnanoröhrchen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Mittlerer Durchm. × L
3.5 nm × 1-10 μm , TEM
Oberflächenbereich
>500 m2/g , BET
Verunreinigungen
<10% Metal Oxide (TGA)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Angaben zur Herstellung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Find unique properties & applications of single (SWNTs) , double (DWNTs) & multi walled carbon nanotubes (MWCNTs).