Merck
753572
Sigma-Aldrich
Sodium sulfite-34S
90 atom % 34S, 95% (CP)
Größe auswählen
10 MG
CHF 1’410.00
CHF 1’410.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
CHF 1’410.00
About This Item
Lineare Formel:
Na234SO3
Molekulargewicht:
127.95
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
CHF 1’410.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
90 atom % 34S
Qualitätsniveau
Assay
95% (CP)
Form
solid
Massenverschiebung
M+2
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Na+].[Na+].[O-][34S]([O-])=O
InChI
1S/2Na.H2O3S/c;;1-4(2)3/h;;(H2,1,2,3)/q2*+1;/p-2/i;;4+2
InChIKey
GEHJYWRUCIMESM-FRWSWXKJSA-L
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Xiaojun Zhang et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 63(12), 3129-3134 (2015-03-11)
A highly selective and sensitive method was developed for the determination of tetrodotoxin (TTX) in marine organisms by immunoaffinity chromatography (IAC) purification coupled with ultrahigh performance liquid chromatography tandem mass spectrometry (UPLC-MS/MS). An IAC column was prepared and used to