752827
Zinn(IV)-bromid
99.999% trace metals basis
Synonym(e):
Zinnbromid
About This Item
Assay
99.999% trace metals basis
bp
202 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
31 °C (lit.)
Dichte
3.34 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Br[Sn](Br)(Br)Br
InChI
1S/4BrH.Sn/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
InChIKey
LTSUHJWLSNQKIP-UHFFFAOYSA-J
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable