Merck
751677
Sigma-Aldrich
Potassium 2-fluoropyridine-4-trifluoroborate
96%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H3BF4KN
Molekulargewicht:
202.99
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
96%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
298-304 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[K+].Fc1cc(ccn1)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C5H3BF4N.K/c7-5-3-4(1-2-11-5)6(8,9)10;/h1-3H;/q-1;+1
InChIKey
ZUIGGHLOWPDGHC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)