Merck
749249
Sigma-Aldrich
Oxobis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)titanium(IV)
95%
Synonym(e):
Titanium oxide bis(tetramethylheptanedianoate)
Größe auswählen
500 MG
CHF 121.00
CHF 121.00
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 121.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H38O5Ti
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
430.40
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 121.00
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
95%
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: titanium
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
120-124 °C
SMILES String
CC(C)(C)C(=O)\C=C(/O[Ti](=O)O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/2C11H20O2.O.Ti/c2*1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6;;/h2*7,12H,1-6H3;;/q;;;+2/p-2/b2*8-7-;;
InChIKey
LEHQDHQAPQKWNG-ZJCTYWPYSA-L
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)