Wichtige Dokumente
748234
(S)-8-(Diphenylphosphino)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine
97%
About This Item
Assay
97%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]22/D +65.0°, c = 0.5% in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
127-133 °C
SMILES String
N[C@H]1CCCc2cccc(P(c3ccccc3)c4ccccc4)c12
InChI
1S/C22H22NP/c23-20-15-7-9-17-10-8-16-21(22(17)20)24(18-11-3-1-4-12-18)19-13-5-2-6-14-19/h1-6,8,10-14,16,20H,7,9,15,23H2/t20-/m0/s1
InChIKey
KTWOFTBMHDQUEE-FQEVSTJZSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)