Wichtige Dokumente
744956
2-(Tosyloxy)-cycloheptanon
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
α-Tosyloxycycloheptanon, 2-Hydroxycycloheptanon-p-toluolsulfonat, 2-{[(4-Methylphenyl)-sulfonyl]-oxy}-cycloheptanon, Toluol-4-sulfonsäure-2-oxocycloheptylester
About This Item
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
SMILES String
O=C1CCCCCC1OS(=O)(C2=CC=C(C)C=C2)=O
InChI
1S/C14H18O4S/c1-11-7-9-12(10-8-11)19(16,17)18-14-6-4-2-3-5-13(14)15/h7-10,14H,2-6H2,1H3
InChIKey
WVZOAZUIYHADSM-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)