Merck
744565
Sigma-Aldrich
Palladiumacetat-2-Mercaptoethylethylsulfid-Silica
≥45 μm particle size (95%)
Synonym(e):
PhosphonicS SEM2Pd
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
powder
Kennzeichnungsgrad
0.1-0.4 mmol/g loading
Partikelgröße
≥45 μm (95%)
Anwendung
Kreuzkupplungskatalysator auf Siliciumdioxid-Träger
Hinweis zur Analyse
Palladium: nachgewiesen
Rechtliche Hinweise
Verkauf in Zusammenarbeit mit PhosphonicS Ltd., nur für Forschungszwecke.
PhosphonicS is a trademark of PhosphonicS Ltd.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A. C. Sullivan; et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 273, 298-298 (2007)
Al-Hashimi, M.; et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 278, 160-160 (2007)