Merck
744247
Sigma-Aldrich
(1R,2S)-cis-N-Boc-2-Aminocyclohexanol
≥97% (GC)
Synonym(e):
(1R,2S)-N-tert.-Butoxycarbonyl-2-aminocyclohexanol, (1S,2R)-2-Hydroxy-cyclohexylcarbaminsäure-tert.-butylester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H21NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
215.29
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥97% (GC)
Form
powder
Optische Reinheit
enantiomeric excess: ≥97%
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1CCCC[C@H]1O
InChI
1S/C11H21NO3/c1-11(2,3)15-10(14)12-8-6-4-5-7-9(8)13/h8-9,13H,4-7H2,1-3H3,(H,12,14)/t8-,9+/m0/s1
InChIKey
XVROWZPERFUOCE-DTWKUNHWSA-N
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)