Merck
743259
Sigma-Aldrich
1,3-Bis-[(1S)-2,2-dimethyl-1-(1-naphthyl)-propyl]-imidazolinium-iodid
≥96% (HPLC)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C33H39IN2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
590.58
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥96% (HPLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
Verunreinigungen
≤1.0% water
SMILES String
[I-].CC(C)(C)[C@H](N1CC[N+](=C1)[C@@H](c2cccc3ccccc23)C(C)(C)C)c4cccc5ccccc45
InChI
1S/C33H39N2.HI/c1-32(2,3)30(28-19-11-15-24-13-7-9-17-26(24)28)34-21-22-35(23-34)31(33(4,5)6)29-20-12-16-25-14-8-10-18-27(25)29;/h7-20,23,30-31H,21-22H2,1-6H3;1H/q+1;/p-1/t30-,31+;
InChIKey
FBAXFNUYKXNWGQ-USHPRDJASA-M
Anwendung
Carbenligandvorläufer
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Nakanishi, M.; et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 50, 9775-9775 (2011)
Fused indolines by palladium-catalyzed asymmetric C-C coupling involving an unactivated methylene group.
Masafumi Nakanishi et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 50(32), 7438-7441 (2011-07-05)