Merck
737976
Sigma-Aldrich
2,4-Difluoro-1,1′-biphenyl
97%
Synonym(e):
2,4-Difluorobiphenyl
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H8F2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.19
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
61-66 °C
Funktionelle Gruppe
fluoro
phenyl
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Fc1ccc(c(F)c1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H8F2/c13-10-6-7-11(12(14)8-10)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H
InChIKey
JVHAJKHGPDDEEU-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)