Merck
737607
Sigma-Aldrich
Pentaglycine-3,6,9,12,15,15-d6, O-d
97 atom % D, 95% (CP)
Synonym(e):
Gly-Gly-Gly-Gly-Gly-3,6,9,12,15,15-d6, O-d, Glycyl-glycyl-glycyl-glycyl-glycine-3,6,9,12,15,15-d6, O-d
About This Item
Lineare Formel:
ND2CH2CO(NDCH2CO)3NDCH2COOD
Molekulargewicht:
310.32
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
97 atom % D
Assay
95% (CP)
Form
solid
Methode(n)
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
Massenverschiebung
M+7
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[2H]OC(=O)CN([2H])C(=O)CN([2H])C(=O)CN([2H])C(=O)CN([2H])C(=O)CN([2H])[2H]
InChI
1S/C10H17N5O6/c11-1-6(16)12-2-7(17)13-3-8(18)14-4-9(19)15-5-10(20)21/h1-5,11H2,(H,12,16)(H,13,17)(H,14,18)(H,15,19)(H,20,21)/i/hD7
InChIKey
MXHCPCSDRGLRER-ZISDKLNRSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)