Merck
736996
Sigma-Aldrich
2-(Aminomethyl)benzoic acid hydrochloride
95%
Größe auswählen
250 MG
CHF 98.30
CHF 98.30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 98.30
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H10ClNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
187.62
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 98.30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
219-225 °C
Funktionelle Gruppe
amine
carboxylic acid
SMILES String
Cl.NCc1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C8H9NO2.ClH/c9-5-6-3-1-2-4-7(6)8(10)11;/h1-4H,5,9H2,(H,10,11);1H
InChIKey
HWHUNDJAGYQZHL-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)