Wichtige Dokumente
736864
5-Methoxypyridin-3-carbonsäure
97%
Synonym(e):
5-Methoxynicotinic acid
About This Item
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
127-131 °C
SMILES String
COc1cncc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO3/c1-11-6-2-5(7(9)10)3-8-4-6/h2-4H,1H3,(H,9,10)
InChIKey
VDZUWTLBWRZRTR-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)