Merck
736317
Sigma-Aldrich
Lithiumtetrachlorogallat
anhydrous, beads, −10 mesh, 99.99% trace metals basis
About This Item
Lineare Formel:
LiGaCl4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
218.48
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
Qualität
anhydrous
Assay
99.99% trace metals basis
Form
beads
Partikelgröße
−10 mesh
mp (Schmelzpunkt)
175 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Li+].Cl[Ga-](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Ga.Li/h4*1H;;/q;;;;+3;+1/p-4
InChIKey
KMBVSAMILLNTNQ-UHFFFAOYSA-J
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Russell, P. G.; Reddy, T. B.
Proc. 37th Power Sources Conf., 365-365 (1996)
West, W. C.; Shevade, A.; Soler, J.; Kulleck, J.; Smart, M.
Journal of the Electrochemical Society, 157, A571-A571 (2010)