Merck
735965
Sigma-Aldrich
Lauric acid-11,11,12,12,12-d5
98 atom % D, 98% (CP)
Synonym(e):
Dodecanoic acid-11,11,12,12,12-d5
About This Item
Lineare Formel:
CD3CD2(CH2)9COOH
Molekulargewicht:
205.35
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51113400
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
98% (CP)
mp (Schmelzpunkt)
44-46 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+5
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])CCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3,(H,13,14)/i1D3,2D2
InChIKey
POULHZVOKOAJMA-ZBJDZAJPSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)