Merck
735515
Sigma-Aldrich
1,4-Dichlorobenzene-13C6
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C6H4Cl2
Molekulargewicht:
152.96
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
98% (CP)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
52-54 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+6
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl[13c]1[13cH][13cH][13c](Cl)[13cH][13cH]1
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChIKey
OCJBOOLMMGQPQU-IDEBNGHGSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
150.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
66 °C - closed cup