Merck
735337
Sigma-Aldrich
Methyl 4-formylcinnamate
97%
Synonym(e):
Methyl 3-(4-formylphenyl)-2-(E)-propenoate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H10O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
86-91 °C
SMILES String
COC(=O)\C=C\c1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C11H10O3/c1-14-11(13)7-6-9-2-4-10(8-12)5-3-9/h2-8H,1H3/b7-6+
InChIKey
KVXMLLMZXPRPNG-VOTSOKGWSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable