Merck
73475
Sigma-Aldrich
(RP)-1-[(R)-α-(Dimethylamino)-2-(diphenylphosphino)-benzyl]-2-diphenylphosphino-ferrocen
optical purity ee: ≥99%
Synonym(e):
(2S)-1-[(R)-(Dimethylamino)[2-(diphenylphosphino)-phenyl]-methyl]-2-(diphenylphosphino)-ferrocen (nach CAS), Taniaphos SL-T001-1
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C43H39FeNP2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
687.57
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
powder
Optische Reinheit
ee: ≥99%
Funktionelle Gruppe
amine
phosphine
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.CN(C)[C@@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2P(c3ccccc3)c4ccccc4)c5ccccc5P(c6ccccc6)c7ccccc7
InChI
1S/C38H34NP2.C5H5.Fe/c1-39(2)38(35-27-17-29-37(35)41(32-22-11-5-12-23-32)33-24-13-6-14-25-33)34-26-15-16-28-36(34)40(30-18-7-3-8-19-30)31-20-9-4-10-21-31;1-2-4-5-3-1;/h3-29,38H,1-2H3;1-5H;/t38-;;/m1../s1
InChIKey
DEHRMLQYTSYVBC-VROLVAQFSA-N
Allgemeine Beschreibung
Verkauf in Zusammenarbeit mit Solvias AG
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2