Merck
733695
Sigma-Aldrich
Methacrylsäure-1,1,1-trifluor-2-trifluormethyl-2-hydroxy-4-methyl-5-pentylester
>97%
Synonym(e):
HFA-Monomer, [5,5,5-Trifluor-4-hydroxy-2-methyl-4-(trifluormethyl)-pentyl]-methacrylat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H14F6O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
308.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
Assay
>97%
Form
liquid
Dichte
1.302 g/mL at 25 °C
SMILES String
CC(COC(=O)C(C)=C)CC(O)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C11H14F6O3/c1-6(2)8(18)20-5-7(3)4-9(19,10(12,13)14)11(15,16)17/h7,19H,1,4-5H2,2-3H3
InChIKey
WNAVFWSIXYHORQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)