Merck
733652
Sigma-Aldrich
Hexaethylenglykol di-p-Toluolsulfonat
>97%
Synonym(e):
HEG-ditosylat, Hexaethylenglykol-ditosylat
Größe auswählen
1 G
CHF 66.30
CHF 66.30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 66.30
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C26H38O11S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
590.70
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 66.30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
>97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.521
Dichte
1.227 g/mL at 25 °C
SMILES String
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCCOCCOCCOCCOCCOCCOS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2
InChI
1S/C26H38O11S2/c1-23-3-7-25(8-4-23)38(27,28)36-21-19-34-17-15-32-13-11-31-12-14-33-16-18-35-20-22-37-39(29,30)26-9-5-24(2)6-10-26/h3-10H,11-22H2,1-2H3
InChIKey
ZIZXHPCBPDNLDD-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1