Merck
733296
Sigma-Aldrich
3-Hydroxyoxetan
95%
Synonym(e):
1,3-Epoxy-2-propanol, 3-Oxetanol
Größe auswählen
1 G
CHF 24.80
CHF 24.80
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 24.80
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C3H6O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
74.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 24.80
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
liquid
Verfügbarkeit
not available in Japan, EU
Brechungsindex
n20/D 1.438
Dichte
1.167 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
ether
hydroxyl
SMILES String
OC1COC1
InChI
1S/C3H6O2/c4-3-1-5-2-3/h3-4H,1-2H2
InChIKey
QMLWSAXEQSBAAQ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
189.0 °F
Flammpunkt (°C)
87.2 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)