Merck
73309
Sigma-Aldrich
(R)-Fmoc-4-(3-Pyridyl)-β-Homoala-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
(R)-3-(Fmoc-amino)-4-(3-pyridyl)-buttersäure, Fmoc-4-(3-pyridyl)-D-β-homoalanin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H22N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
402.44
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.26
Produktbezeichnung
(R)-Fmoc-4-(3-Pyridyl)-β-Homoala-OH, ≥98.0% (HPLC)
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
powder
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)C[C@@H](Cc1cccnc1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C24H22N2O4/c27-23(28)13-17(12-16-6-5-11-25-14-16)26-24(29)30-15-22-20-9-3-1-7-18(20)19-8-2-4-10-21(19)22/h1-11,14,17,22H,12-13,15H2,(H,26,29)(H,27,28)/t17-/m1/s1
InChIKey
QBMDHZYUTBFELW-QGZVFWFLSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)