Merck
732699
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethyl-1H-Pyrazol-1-Essigsäure
Synonym(e):
(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)-essigsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H10N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
paste
mp (Schmelzpunkt)
186-192 °C
SMILES String
Cc1cc(C)n(CC(O)=O)n1
InChI
1S/C7H10N2O2/c1-5-3-6(2)9(8-5)4-7(10)11/h3H,4H2,1-2H3,(H,10,11)
InChIKey
JYSWEDYPQJOEPO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)