Merck
732656
Sigma-Aldrich
Ethyl 1,5-dimethyl-1H-Pyrazol-3-Carboxylat
Synonym(e):
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H12N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
42-46 °C
SMILES String
CCOC(=O)c1cc(C)n(C)n1
InChI
1S/C8H12N2O2/c1-4-12-8(11)7-5-6(2)10(3)9-7/h5H,4H2,1-3H3
InChIKey
OJPXVXXMBWKEAT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable