Merck
731218
Sigma-Aldrich
3-(3,5-Dibromphenyl)propionsäure
97%
Synonym(e):
3,5-Dibrombenzolpropansäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H8Br2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
307.97
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
59-65 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
carboxylic acid
SMILES String
OC(=O)CCc1cc(Br)cc(Br)c1
InChI
1S/C9H8Br2O2/c10-7-3-6(1-2-9(12)13)4-8(11)5-7/h3-5H,1-2H2,(H,12,13)
InChIKey
AMKWPMUHANVQSZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)