Merck
730696
Sigma-Aldrich
Diethylamine-13C4
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Lineare Formel:
(13C2H5)2NH
Molekulargewicht:
77.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
98% (CP)
Form
liquid
bp
55 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-50 °C (lit.)
Dichte
0.745 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[13CH3][13CH2]N[13CH2][13CH3]
InChI
1S/C4H11N/c1-3-5-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3/i1+1,2+1,3+1,4+1
InChIKey
HPNMFZURTQLUMO-JCDJMFQYSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-9.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-23 °C - closed cup