Wichtige Dokumente
729574
Ethyl 2-hydroxy-2-ethyl-d5-3-oxobutanoate-4-13C
98 atom % D, 99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonym(e):
Butanoic acid, 2-hydroxy-2-methyl-, ethyl-d5 ester, Ethyl 2-hydroxy-2-ethyl-d5-3-oxobutyrate-4-13C
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
98 atom % D
Assay
97% (CP)
Form
liquid
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
[13CH3]C(C(C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])(O)C(OCC)=O)=O
InChI
1S/C8H14O4/c1-4-8(11,6(3)9)7(10)12-5-2/h11H,4-5H2,1-3H3/i1D3,3+1,4D2
InChIKey
OYSDQXUXILFUDF-LXWCGQOWSA-N
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)