Merck
72909
Sigma-Aldrich
Boc-D-Lys(Alloc)-OH (Dicyclohexylammonium)-salz
≥97.0%
Synonym(e):
Nα-Boc-Nδ-Alloc-D-lysin (Dicyclohexylammonium)-salz, Nδ-Alloc-Nα-Boc-D-lysin (Dicyclohexylammonium)-salz
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H26N2O6 · C12H23N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
511.69
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥97.0%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CCCCNC(=O)OCC=C)C(O)=O
InChI
1S/C15H26N2O6.C12H23N/c1-5-10-22-13(20)16-9-7-6-8-11(12(18)19)17-14(21)23-15(2,3)4;1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h5,11H,1,6-10H2,2-4H3,(H,16,20)(H,17,21)(H,18,19);11-13H,1-10H2/t11-;/m1./s1
InChIKey
TXVAVNGGMCSJEA-RFVHGSKJSA-N
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)