Merck
728500
Sigma-Aldrich
1-(4-Aminobutyl)-4-(2-methoxyphenyl)-piperazin
97%
Synonym(e):
4-[4-(2-Methoxyphenyl)-1-piperazinyl]-butylamin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H25N3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
263.38
Beilstein:
888383
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥97.0% (HPLC)
97%
Form
liquid
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1ccccc1N2CCN(CCCCN)CC2
InChI
1S/C15H25N3O/c1-19-15-7-3-2-6-14(15)18-12-10-17(11-13-18)9-5-4-8-16/h2-3,6-7H,4-5,8-13,16H2,1H3
InChIKey
UFJPFLDFMPVGRW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)