Merck
728438
Sigma-Aldrich
4-(3-Chlorpropyl)-morpholin -hydrochlorid
97%
Größe auswählen
1 G
CHF 65.90
CHF 65.90
Voraussichtliches Versanddatum23. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 65.90
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H14ClNO · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
200.11
Beilstein:
3684151
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 65.90
Voraussichtliches Versanddatum23. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥96.5% (GC)
96.5-103.5% (AT)
97%
Form
crystals
Funktionelle Gruppe
chloro
ether
SMILES String
Cl.ClCCCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H14ClNO.ClH/c8-2-1-3-9-4-6-10-7-5-9;/h1-7H2;1H
InChIKey
PQECODMSWJOUAT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)