Merck
728314
Sigma-Aldrich
1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-amino-2-deoxy-β-D-glucopyranose -hydrochlorid
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-β-D-glucosamine, 2-Amino-2-deoxy-β-D-glucopyranose 1,3,4,6-tetraacetat
Größe auswählen
1 G
CHF 90.50
CHF 90.50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 90.50
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H21NO9 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
383.78
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 90.50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]/D 30.0±2.0°, c = 1 in H2O
Zusammensetzung
carbon, 42.9-44.7%
nitrogen, 3.4-3.9%
SMILES String
Cl.CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](OC(C)=O)[C@H](N)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C14H21NO9.ClH/c1-6(16)20-5-10-12(21-7(2)17)13(22-8(3)18)11(15)14(24-10)23-9(4)19;/h10-14H,5,15H2,1-4H3;1H/t10-,11-,12-,13-,14-;/m1./s1
InChIKey
BQLUYAHMYOLHBX-XAWYEFCRSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)